Principaux documents
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
219-058-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température de transition
flash point 3 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](CCl)(C)(C)C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Clé InChI
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup