Principaux documents
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
210-475-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
Clé InChI
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup