Principaux documents
8.18154
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl chloroformate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
207-965-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
pb:
128 °C/1.013 hPa
Pression de vapeur:
13 hPa ( 20 °C)
Pression de vapeur
13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
128 °C/1.013 hPa
Pf
-57 °C
Densité
1.63 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
Clé InChI
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable