Key Documents
8.15103
Sigma-Aldrich
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.18
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
229 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable