8.14337
3-Methoxy-3-methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.66 hPa ( 25 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
173-175 °C (lit.)
Pf
<-50 °C
Densité
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol