Key Documents
8.14085
Sigma-Aldrich
Acide déhydroacétique, sel de sodium
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide déhydroacétique, sel de sodium, 3-(1-Hydroxyéthylidène)-6-méthyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, sel de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
224-580-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.8-9.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
280-285 °C
Solubilité
330 g/L
Masse volumique apparente
500‑550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
YIOCQGHBBNGBND-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Conservateurs dans les produits alimentaires : l'étude "Simultaneous determination of nine preservatives in food by liquid chromatography with the aid of coagulant in the clean-up process" (Détermination simultanée de neuf conservateurs dans les aliments par chromatographie liquide en utilisant un coagulant dans le procédé de nettoyage) souligne l'utilisation du sel de sodium de l'acide déhydroacétique comme conservateur dans les aliments, en détaillant son efficacité et les méthodologies de détection (Sugiura and Nakajima, 2017).
  • Conditionnement actif dans les cosmétiques : la recherche "Active packaging for topical cosmetic/drug products: a hot-melt extruded preservative delivery device" (Conditionnement actif pour les produits cosmétiques/médicamenteux à usage topique : un dispositif de délivrance de conservateur extrudé par thermofusion) traite de l'utilisation du sel de sodium de l'acide déhydroacétique dans le conditionnement des produits cosmétiques, pour un mécanisme de libération contrôlée permettant d'améliorer la stabilité et l'efficacité du produit (Zema et al., 2010).
  • Stabilité des conservateurs de cosmétiques : l'article "Dehydroacetic acid sodium salt stability in cosmetic preservative mixtures" (Stabilité du sel de sodium de l'acide déhydroacétique dans les mélanges de conservateurs de cosmétiques) étudie sa stabilité dans les préparations cosmétiques, pour un aperçu de son rôle et de sa longévité dans divers systèmes de conservation (Bennassi et al., 1988).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable