Key Documents
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(CH3)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-758-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
490 °C
Puissance
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
216 °C/1013 hPa
Pf
10-12 °C
Température de transition
flash point 92 °C
Solubilité
13 g/L
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup