Key Documents
8.08469
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-937-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
228 °C/1013 mbar
Pf
11-13 °C
Température de transition
flash point 96 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup