Key Documents
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-926-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
13.73 cSt(35 °C)
Point d'ébullition
132 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 100 °C
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Clé InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - open cup