Principaux documents
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
Synonyme(s) :
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-429-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.18 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Point d'ébullition
200 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Solubilité
15 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup