Accéder au contenu
8.07501
2-Pentanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
227-907-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
1470 mg/kg LD50, oral (Rat), 5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.5 % (v/v)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 41 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CCC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pentanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup