Key Documents
8.06189
Sigma-Aldrich
Malononitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Malononitrile, Malonodinitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-703-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Puissance
350 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
220 °C/1013 hPa
Pf
32-34 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Solubilité
133 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Clé InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup