A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-160-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
100 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
491 °C
potency
23.1 mg/kg LD50, oral (Rat), 35 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.1-15.6 % (v/v)
bp
80-81 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -7 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
General description
La méthylvinylcétone (MVK) est un composé organique qui appartient à la classe des énones. C'est un réactif synthétique utile en synthèse organique pour la préparation de divers composés organiques. La MVK est un synthon 3-oxobutyle qui subit une réaction d'addition conjuguée 1,4 (addition de Michael). La MVK étant sensible à la polymérisation anionique, elle est généralement stockée avec de l'hydroquinone, qui inhibe la polymérisation.
Application
La méthylvinylcétone peut être utilisée comme réactif pour synthétiser :
- des isocoumarines par réaction de cyclisation régiosélective catalysée au Pd avec des o-alcynylbenzoates en présence de LiCl.
- des dérivés de furane et de pyrrole par réaction d'addition 1,4-carbonylée catalysée au Rh avec des acides arylboroniques.
- des composés de poly(p-hydroxystyrène) par copolymérisation radicale avec des dérivés de p-hydroxystyrène.
- des dérivés de l'aryl-thiocyanatobutan-2-one par réaction avec des sels d'aryldiazonium en présence de catalyseurs de cuivre(II).
Analysis Note
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 93,5 % (a/a)
Densité (20 °C/4 °C) : 0,850 à 0,860
Eau (GC, % d'aire) : ≤ 5,0 % (a/a)
Identité (IR) : test réussi
Densité (20 °C/4 °C) : 0,850 à 0,860
Eau (GC, % d'aire) : ≤ 5,0 % (a/a)
Identité (IR) : test réussi
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
19.4 °F
flash_point_c
-7 °C