Key Documents
8.04240
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
Synonyme(s) :
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
About This Item
Formule linéaire :
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.24
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
231-043-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Solubilité
285 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
Clé InChI
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable