8.04184
Dibutyltin dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.0016 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
148 °C/16 hPa
Pf
37-38 °C
Température de transition
flash point 144-148 °C
Solubilité
0.32 g/L
Densité
1.4 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
Clé InChI
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
thymus
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup