Principaux documents
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
701.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-744-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable