Principaux documents
8.04104
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-180-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10.8 hPa ( 80 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
100 °C (decomposition)
Pf
74-78 °C
Température de transition
flash point >300 °C (decomposition)
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Densité
1.49 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Point d'éclair (°C)
> 300 °C - (decomposition)