Principaux documents
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H34OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
212-791-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>100 °C
Puissance
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
230 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 70 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
Clé InChI
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C