Principaux documents
8.03237
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-542-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
6.12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
3.58 cSt(21.6 °C)
Pf
-59 °C
Température de transition
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - Seta closed cup