Key Documents
8.02932
Sigma-Aldrich
Éther diéthylique du diéthylèneglycol
for synthesis
Synonyme(s) :
Éther diéthylique du diéthylèneglycol, Diéthyldiglycol, Éther bis(2-éthoxyéthylique), Éther 2-éthoxyéthylique, Diéthylcarbitol, Éther diéthylique du diéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-963-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
174 °C
Puissance
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
189 °C/1013 hPa
Pf
-44 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,906 à 0,908
Peroxydes (exprimés en H₂O₂) : ≤ 0,005 %
Identité (IR) : test réussi
Informations légales
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup