Principaux documents
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21CoO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
244-527-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
196-202 °C (decomposition)
Solubilité
3 g/L
Masse volumique apparente
830 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Co](O\C(=C/C(=O)C)\C)(O\C(=C/C(=O)C)\C)O\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Remarque sur l'analyse
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable