Key Documents
8.02256
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid, Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-576-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Pf
225-228 °C
Masse volumique apparente
470 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable