Key Documents
8.00220
Sigma-Aldrich
Acide chlorosulfonique
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide chlorosulfonique
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
232-234-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3.08 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (acidimetric)
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa  
-6
Point d'ébullition
152 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
-80 °C
Densité
1.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
pour la synthèse
Application
Acide chlorosulfonique pour la synthèse. N° CAS 7790-94-5, solution aqueuse à pH < - 1 (H₂O, 20 °C)  (décomposition rigoureuse).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie)≥ 97,0 %, SO₃ libre ≤ 1,0 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1