567809-M
Src Inhibitor, PP1
The Src Inhibitor PP1, also referenced under CAS 172889-26-8, controls the biological activity of Src. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Src Inhibitor, PP1, 4-amino-5-(4-methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo-d-3,4-pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)c2ccc(cc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H19N5/c1-10-5-7-11(8-6-10)13-12-14(17)18-9-19-15(12)21(20-13)16(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H2,17,18,19)
Clé InChI
ZVPDNRVYHLRXLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sikkema, A.H., et al. 2009. Cancer Res.69, 5987.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J.371, 199.
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable