428205-M
Lck Inhibitor
The Lck Inhibitor, also referenced under CAS 213743-31-8, controls the biological activity of Lck. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Lck Inhibitor, 4-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl-cyclopentane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 17 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]2(c3ncnc(c3c(c2)c4ccc(cc4)Oc5ccccc5)N)C1CCCC1
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
Clé InChI
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Lck₆₄₋₅₀₉ Y³⁹⁴
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3