540500
Purvalanol A
A potent, cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases.
Synonyme(s) :
Purvalanol A, 2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropyl-purine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)Nc2nc(nc3[n](cnc32)C(C)C)N[C@@H](CO)C(C)C
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
Clé InChI
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdc2/cyclin B
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3