219491
Cdk/Crk Inhibitor
The Cdk/Crk Inhibitor, also referenced under CAS 784211-09-2, controls the biological activity of Cdk/Crk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Cdk/Crk Inhibitor, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,5-dihydro-6-((4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)methyl)-3-(1-methylethyl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, RGB-286147, Cdk7 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1, and Cdk9
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable