527948
Piceatannol
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).
Synonyme(s) :
Piceatannol, trans-3,3ʹ,4,5ʹ-Tetrahydroxystilbene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(ccc(c1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O)O
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Clé InChI
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Keely, P.J., and Parise, L.V. 1996. J. Biol. Chem. 271, 26668.
Oliver, J.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29697.
Thakkar, K., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 2950.
Geahlen, R.L., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 241.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable