Key Documents
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
Synonyme(s) :
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H27NO2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.40 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
82 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Clé InChI
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
SERT/NET
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable