Principaux documents
5.05816
Sigma-Aldrich
Xanomeline Oxalate
Synonyme(s) :
Xanomeline Oxalate, 3-(hexyloxy)-4-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Agonist, Xanomeline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H23N3OS · xC2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.42 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mM
ethanol: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1nc(c(n1)C2=CCCN(C2)C)OCCCCCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C14H23N3OS.C2H2O4/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12;3-1(4)2(5)6/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
ZJOUESNWCLASJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An agonist selective for muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) subtype M1 (EC50 = 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). An antipsychotic agent. Used in improving cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer′s disease and schizophrenia.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Wang, D., et al., 2011. Biochem. Biophys. Res. Commun.410, 229.
Si, W., et al., 2010. Neurosci. Lett.473, 115.
Stanhope, et al., 2001. J. Exp. Pharmacol. Ther.299, 782.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable