487920
S-Nitrosoglutathione
≥95% (HPLC), solid, nitric oxide carrier, Calbiochem®
Synonyme(s) :
S-Nitrosoglutathione, GSNO, SNOG
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
S-Nitrosoglutathione, A utility carrier of nitric oxide.
Niveau de qualité
Description
RTECS - MC0558000
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
pink
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(N=O)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A utility carrier of nitric oxide
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Askew, S.C. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
de Belder, A.J., et al. 1994. Cardiovasc. Res.28, 691.
Sexton, D.J., et al. 1994. Photochem. Photobiol.59, 463.
Singh, R.J., et al. 1994. FEBS Lett. 360, 47.
Merryman, P.F., et al. 1993. Arthritis Rheum.36, 1414.
Park, J.W., et al. 1993. Biochem. Mol. Biol. Int.30, 885.
Radomski, M.W., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 745.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3