487052
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable