4.80672
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonyme(s) :
Acetonitrile solution, ACN, ACN + TFA, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid, LiChrosolv®
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Forme
liquid
Concentration
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
Technique(s)
HPLC: suitable
pb
81.6 °C/1,013 hPa
Température de transition
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
2 °C - Information refers to the main ingredient.