Key Documents
475899
Millipore
MOPS sodium salt
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Synonyme(s) :
MOPS, Sodium, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14NO4S · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% dry basis (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 M (232 mg/ml)
Traces de cations
heavy metals: ≤1 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (0.1 M, H2O, 260 nm and 280 nm):≤0.040.
Zwitterionic buffer active in the pH range of 6.5-8.0. Absorbance: ≤0.04 at 260 nm, 1.0 M, H2O; pKa=7.2 at 20°C.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (15-33°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable