475741
MAGL Inhibitor III, JZL184
The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Synonyme(s) :
MAGL Inhibitor III, JZL184, 4-Nitrophenyl-4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, Monoacylglycerol Lipase Inhibitor III, JZL184
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)N2CCC(CC2)C(O)(c5cc6c(cc5)OCO6)c3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C27H24N2O9/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2
Clé InChI
SEGYOKHGGFKMCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Long, J.Z., et al. Nature Chem. Biol.16, 744.
Long, J.Z., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 37.
Pan, B., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.331, 591.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable