401393
Goat Anti-Rabbit IgG, H & L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Goat IgG antibody, Goat anti-rabbit IgG, Peroxidase conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
0.02% thimerosal as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoelectrophoresis (see comments)
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable