345834
Genistein, Soybean
A cell-permeable, reversible, substrate competitive inhibitor of protein tyrosine kinases, including autophosphorylation of epidermal growth factor receptor kinase (IC₅₀ = 2.6 µM).
Synonyme(s) :
Genistein, Soybean, 4ʹ,5,7-Trihydroxyisoflavone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Clé InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR kinase
Avertissement
Autres remarques
Wei, H., et al. 1995. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 208, 124.
Wei, H., et al. 1995. Carcinogenesis17, 73.
Kobayashi, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9011.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Spinozzi, F., et al. 1994. Leuk. Res.18, 431.
Dhar, A., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 519.
Hill, T.D., et al. 1990. Science248, 1660.
Dean, N.M., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 795.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable