Merck
33-017
Test HTRF® de l′activité PI 3-kinase ; 1 920 puits
The PI 3-Kinase HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format. This pack size has a screening capacity of 5 plates.
Synonyme(s) :
Dosage de l’activité kinase
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
General description
Le test HTRF des PI3-kinases est un kit haute performance qui fournit une méthode universelle pour analyser l'ensemble des PI3-kinases de la classe I dans un format 384 puits homogène.
Application
Test HTRF de l'activité PI3-kinase® ; 1 920 puits ont été utilisés pour mesurer l'activité des phosphoinositides-3-kinases (PI3K). Il a également été utilisé dans le cadre d'un essai biochimique pour mesurer la puissance et la sélectivité de LL-00071210 (un inhibiteur sélectif de PI3Kδ).
Biochem/physiol Actions
Les PI3-kinases catalysent la phosphorylation des trois positions de phosphatidylinositols. Les enzymes de classe I convertissent le phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) en phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate (PIP3) en présence d'ATP et de Mg2+.
Features and Benefits
  • Les déplacements de Stokes importants et la technologie en temps résolu aident à réduire les interférences entre les composés, minimisant ainsi les risques de faux négatifs
  • La sensibilité de l'ordre de la picomole de la plateforme de test HTRF permet de maintenir l'intégrité de la cinétique enzymatique, en garantissant les paramètres de test les plus pertinents sur le plan physiologique.
  • Compatible avec tous les isoformes des phosphoinositides 3-kinase (PI3K) de la classe I : permet une comparaison des données relatives et élimine le recours à plusieurs types de tests.
  • Test fiable et qui a fait ses preuves—basé sur la technologie utilisée par le Service KinaseProfiler Upstate® de Millipore.
  • Le facteur Z dépasse en général 0,8, assurant des données cohérentes et fiables.
Packaging
Capacité du kit : 1 920 puits
Other Notes
Tampon de réaction 4X
PIP2 (substrat ; solution mère à 1 mM)
Réactif d'arrêt A
Réactif d'arrêt B
Réactif de détection DM A
Réactif de détection DM B
Réactif de détection DM C
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2