324519
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
InSolution, ≥95%, reversibly binds eukaryotic translation initiation factor 4E
Synonyme(s) :
InSolution eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I, eIF4F Inhibitor I, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
liquid
Puissance
25 μM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
Clé InChI
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
eIF4E
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Moerke, N. J., et al. 2007. Cell128, 257.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable