Key Documents
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
Synonyme(s) :
ROCare B
About This Item
Code UNSPSC :
41104210
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes organics, grime and slime from RO membranes
Conditionnement
pkg of 12 packs
Conditions de stockage
dry at room temperature (Tightly closed)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
ROCare B est un consommable utilisé dans le cadre de la purification de l'eau de laboratoire qui prolonge la durée de vie des systèmes et renforce leurs performances en retirant efficacement une partie ou la quasi-totalité des dépôts organiques à la surface des membranes d'osmose inverse (OI).
Le nettoyant basique est fourni en sachet ; le sachet vide est retiré après usage. Le nettoyant est à appliquer périodiquement lorsque le système l'indique, lorsque le pourcentage de réjection de l'osmose inverse chute de plus de 5 %, ou lorsque le débit du perméat de l'osmose inverse chute de plus de 10 % en raison d'une accumulation de matière organique.
Application
Les sachets de nettoyant basique ROCare B protègent les membranes d'OI associées aux systèmes de purification d'eau Elix® Advantage, Milli-Q® HR 7000, Milli-Q® HX 7000 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Caractéristiques et avantages
  • Nettoyant basique permettant d'éliminer les composés organiques, la saleté et les dépôts collants.
  • pH 10 en solution aqueuse.
  • Contient 12 emballages.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2