The protein concentration is determined by measuring the absorbance at 280 nm.
233279
Coagulation Factor IX, Human Plasma
Coagulation Factor IX, Human Plasma, CAS 9001-28-9, is a native coagulation factor IX from human plasma. Sold on the basis of plasma equivalent units. 100 plasma equivalent units = 500 µg.
Synonyme(s) :
Coagulation Factor IX, Human Plasma, Antihemophilic Factor B, Christmas Factor, Plasma Thromboplastin Component, PTC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥150 units/mg protein (clotting assay)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
How is the protein concentration of Product No. 233279, Coagulation Factor IX, determined?