Key Documents
539515
Sigma-Aldrich
Prothrombin, Human Plasma
Synonyme(s) :
Prothrombin, Human Plasma, Coagulation Factor II
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native prothrombin from human plasma. Vitamin K-dependent glycoprotein synthesized in the liver. Conversion to thrombin is a key step in the blood coagulation pathway and catalyzes the coagulation of fibrinogen. Clinically, cases of selective deficiency are rare, although in cases of liver cirrhosis, prothrombin is decreased.
Native prothrombin from human plasma. Vitamin K-dependent glycoprotein synthesized in the liver. Conversion to thrombin is a key step in the blood coagulation pathway and catalyzes the coagulation of fibrinogen. Clinically, cases of selective deficiency are rare, although, in cases of liver cirrhosis, prothrombin is decreased.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C.
Please refer to the label for lot-specific reconstitution volume.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3