227040
Anti-Cholera Toxin, B-Subunit Goat pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Cholera Antibody, Cholera Toxin Detection, Goat Anti-Cholera Toxin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:4000; see application references)
Immunocytochemistry (1:200; see application references)
ELISA (1:10,000; see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Selected Citations
Peters, I., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. Nature Cell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., Et al. 2000. Arch. Virol.145, 2557.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1