18-161
Protéine G, conjuguée à la HRP
500 µg Protein G, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Synonyme(s) :
Protein G HRP
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Convient pour les tests suivants : immunoblotting (western ou dot blot), ELISA, microscopie électronique avec immunoperoxydase et immunohistochimie.
Qualité
Convient pour les tests suivants : immunoblotting (western ou dot blot), ELISA, microscopie électronique avec immunoperoxydase et immunohistochimie
Forme physique
protéine G chromatographiquement pure conjuguée à la peroxydase de raifort lyophilisée dans du phosphate de potassium à 0,02 M, du NaCl à 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA.
Stockage et stabilité
Produit lyophilisé : stable pendant 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition. Produit réhydraté : stable pendant 6 mois à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Human molecular genetics, 27(8), 1382-1395 (2018-02-13)
Frontotemporal dementia (FTD) is one of the most prevalent forms of early-onset dementia. However, the pathological mechanisms driving neuronal atrophy in FTD remain poorly understood. Here we identify a conserved role for the novel pro-apoptotic protein plenty of SH3s (POSH)/SH3
Molecular systems biology, 15(4), e8075-e8075 (2019-04-10)
Phase separation of soluble proteins into insoluble deposits is associated with numerous diseases. However, protein deposits can also function as membrane-less compartments for many cellular processes. What are the fitness costs and benefits of forming such deposits in different conditions?
Age (Dordrecht, Netherlands), 35(5), 1675-1690 (2012-09-19)
The possible interaction between brain hypoperfusion related to aging and/or vascular disease, vascular parkinsonism and Parkinson's disease, as well as the possible contribution of aging-related chronic brain hypoperfusion in the development or severity of Parkinson's disease are largely unknown. We
Molecular neurodegeneration, 6(1), 58-58 (2011-08-19)
There are sex differences in dopaminergic degeneration. Men are approximately two times as likely as premenopausal women of the same age to develop Parkinson's disease (PD). It has been shown that the local renin angiotensin system (RAS) plays a prominent
Pharmaceutical research, 38(12), 2157-2166 (2021-12-15)
Monoclonal antibodies are in contact with many different materials throughout their life cycle from production to patient administration. Plastic surfaces are commonly found in single use bags, syringes, perfusion bags and tubing and their hydrophobic nature makes them particularly prone