A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RHOA(387)
General description
Une protéine de fusion marquée à la GST, correspondant aux résidus 7 à 89 du domaine de liaison à Rho de la protéine Rhotekine de souris, exprimée dans E. coli. Fourni lié au glutathion-agarose. Pureté ≥ 90 %.
Application
Gamme d'outils PP1/PP2A pour la déphosphorylation sélective des protéines in vitro.
Packaging
Capacité du kit : 30 tests
Analysis Note
Évalué en routine par précipitation de GTP-Rho à partir de lysats cellulaires 3T3/A31, suivie d'une détection par analyse immunotransfert à l'aide d'anti-Rho (a.a. 05 à 778).
Other Notes
GTPγS 100X, 10 mM (n° cat. 20-176)
GDP 100X, 100 mM (n° cat. 20-177)
Tampon de lavage/lyse Mg2+, 5X (n° cat. 20-168)
Anticorps anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55 (n° cat. 05-778)
Réactif de dosage de Rho (Rhotekin RBD, agarose) (n° cat. 14-383)
GDP 100X, 100 mM (n° cat. 20-177)
Tampon de lavage/lyse Mg2+, 5X (n° cat. 20-168)
Anticorps anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55 (n° cat. 05-778)
Réactif de dosage de Rho (Rhotekin RBD, agarose) (n° cat. 14-383)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
signalword
Danger
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1