1.51333
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Colonne HPLC chirale
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
ChiraDex® (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L45
Gamme de produits
ChiraDex®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
ChiraDex®
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Cyclodextrin bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
3-7.5
Technique de séparation
chiral
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Plateaux théoriques (N/m) (2-nitroaniline) : ≥ 25 000
Symétrie (2-nitroaniline) : 0,9 - 2,0
Facteur de capacité (2-nitroaniline) : 1,2 - 2,5