1.50983
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5