1.46559
Columbia Blood Agar Settle plate
90 mm settle plate for the isolation and cultivation of fastidious bacteria as well as for detection of hemolysis.
Synonyme(s) :
Columbia Agar, Columbia Blood Agar Pharm.
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (20 or 120 plates per box)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam. × volume
90 mm × 19 mL
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2