Principaux documents
1.44244
Millipore
Bandelettes de gélose SDX-y
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose, SDX, SDA, Bandelettes de gélose
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Irradiable antibiotics
Conditionnement
double packed of 40 strips
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Les bandelettes de gélose SDX-y sont des milieux de culture prêts à l′emploi pour évaluer les levures et moisissures à l′aide des échantillonneurs d′air RCS® Chaque bandelette de gélose est fusionnée dans une pochette refermable et un contrôle visuel à 100 % est réalisé pour garantir une sécurité maximale dans les environnements critiques. La gélose de Sabouraud dextrose est remplie sur un film de support flexible. La gélose de Sabouraud dextrose (SDX, SDA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de levures et moisissures. Le dextrose favorise la croissance des champignons. Le milieu est additionné d′un mélange d′antibiotiques résistant aux rayonnements et possédant des propriétés inhibitrices envers les souches bactériennes.
Application
Les bandelettes de gélose sont utilisées pour la surveillance de l′air ambiant et des gaz comprimés à l′aide des échantillonneurs d′air RCS® Ces bandelettes de gélose sont stérilisées par rayonnement gamma et emballées dans une pochette à trois couches pour les applications spécifiques dans les environnements critiques et isolateurs.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.