Merck
12-506
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, FITC conjugate
Upstate®, from goat
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
20
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Mouse IgG whole molecule.
Application
Absorption Wavelength:
Optimal antibody dilution should be determined by the researcher.
Detect Mouse IgG (H+L) using this Goat anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, FITC conjugate validated for use in FC, IF, IC, IH.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Biochem/physiol Actions
Reconnaît l'IgG de souris, à la fois les chaînes lourdes et légères. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-fluorescein, anti-goat serum, mouse IgG and mouse serum.
Physical form
μ
Produit purifié par immuno-affinité
Preparation Note
° μ° Éviter les congélations-décongélations multiples. Dilute only immediately prior to use.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunomicroscopy, flow cytometry or FACS analysis, as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3